Silicium dioxyde, MP EcoChrom™, actif
N° de catalogue ICNA0202769
Fournisseur: MP Biomedicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Spécifications
À propos de cet article
:
:60.08 g/mol
Densité:2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7631-86-9
Formule:SiO₂
Numéro MDL:MFCD00011232