Aéromètres
Aéromètres
Hydromètre de NH₃, 0 - 35 %, 0,5 %, 270 mm
N° de catalogue AMARH860600
Fournisseur:   Amarell
Aéromètres
N° de catalogue AMARH860600
Fournisseur:  Amarell
Aéromètres
Aéromètres
Hydromètre de NH₃, 0 - 35 %, 0,5 %, 270 mm
Prix
45,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer for ammonia (NH₃).
Spécifications
  • Désignation:
    Hydromètre de NH₃
  • Longueur:
    270 mm
  • Seq:
    03
  • Division:
    0,5 %
  • Plage de mesure:
    0 - 35 %