ContactUsLinkComponent
Pulse dampener, UHP
Pulse dampener, UHP
N° de catalogue REST26549
Fournisseur:  Restek
undefined
Pulse dampener, UHP
N° de catalogue REST26549
Fournisseur:  Restek
Spécifications
  • Désignation:
    Pulse dampener, UHP
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
The UHP pulse dampener made up of stainless steel fluid path.
  • Provides minimal flow pulsation at system pressures up to 18000 psi
  • Low dead volume reduces overall system volume
Dimensions (Ø×H): 63,5×51 mm
Wetted materials: 316 SS; PTFE; Teflon