ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
blanc, 42 - 46
N° de catalogue ANSEWH20B-00407-00
Fournisseur:   Ansell
ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
N° de catalogue ANSEWH20B-00407-00
Fournisseur:  Ansell
ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
blanc, 42 - 46
Prix
693,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 150 PAIRE
Product Details & Documents
These ESD overboots are made from a microporous polyethylene film with a non woven inner layer.
  • Tie fastening
  • Elastic to top of boot
  • Bound seams
  • ESD PVC sole
  • Fit shoe size 42 - 46
Spécifications
  • Pointure:
    42 - 46
  • Couleur:
    blanc
  • Cat. No.:
    ANSEWH20B-00407-00
  • Applications des tenues:
    Pharmaceutical|Electronics/semi-conductor