Liners d'injection Restek
Fournisseur:   Restek
Liners d'injection Restek
Fournisseur:  Restek
Certificats
Liners d'injection Restek
Liners d'injection Restek
46 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Product Family Options
Revêtements pour GC Agilent
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø ext.
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Fente, Siltek, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneur Agilent 7673
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Fente, Siltek, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneur Agilent 7673
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 270,00 €
    270,00 €
    1 * 5 ST
       270,00 €
  • Fente, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneur Agilent 7673
    6,3 mm
    4,0
    78,5
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 109,00 €
    109,00 €
    1 * 5 ST
       109,00 €
  • Sans division, pour échantillons traces >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 109,00 €
    109,00 €
    1 * 5 ST
       109,00 €
  • Splitless, pour échantillons traces <2 µl
    6,5 mm
    2,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 5 ST
       140,00 €
  • Sans division, col de cygne, avec laine, pour échantillons traces >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 157,00 €
    157,00 €
    1 * 5 ST
       157,00 €
  • Splitless, Siltek, pour échantillons traces >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Sans division, Siltek, pour échantillons traces >2 µl
    6,5 mm
    4,0
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 205,00 €
    205,00 €
    1 * 5 ST
       205,00 €
  • Cyclosplitter pour échantillons sales, nombreuses injections possibles avant nettoyage
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 274,00 €
    274,00 €
    1 * 5 ST
       274,00 €
  • Séparateur pour coupelle pour les composés MW élevés et faibles
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 255,00 €
    255,00 €
    1 * 5 ST
       255,00 €
  • Uniliner percé pour les échantillons traces et actifs, à récupération et linéarité élevées
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 489,00 €
    489,00 €
    1 * 5 ST
       489,00 €
  • Sans division à raccord simple, pour échantillons traces >2 µl
    6,5 mm
    2,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 169,00 €
    169,00 €
    1 * 5 ST
       169,00 €
  • Sans division à raccord simple, pour échantillons traces >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 ST
       143,00 €
  • Sans division à raccord double, pour échantillons traces et actifs >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 201,00 €
    201,00 €
    1 * 5 ST
       201,00 €
  • Raccord double en tire-bouchon, pour échantillons traces, actifs et sales >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 556,00 €
    556,00 €
    1 * 5 ST
       556,00 €
  • Raccord double en tire-bouchon, pour échantillons traces, actifs et sales >2 µl
    6,5 mm
    2,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 411,00 €
    411,00 €
    1 * 5 ST
       411,00 €
  • Sans division (quartz), pour échantillons traces <2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 198,00 €
    198,00 €
    1 * 5 ST
       198,00 €
  • Sans division (quartz), pour échantillons traces <2 µl
    6,5 mm
    2,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 211,00 €
    211,00 €
    1 * 5 ST
       211,00 €
  • Uniliner percé pour les échantillons traces et actifs, à récupération et linéarité élevées
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 446,00 €
    446,00 €
    1 * 5 ST
       446,00 €
Revêtements pour GC Varian
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø ext.
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Fente, avec laine, utilisation universelle
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 133,00 €
    133,00 €
    1 * 5 ST
       133,00 €
  • Sans division, col de cygne double en tire-bouchon, pour échantillons actifs, sales et traces jusqu'à 4 µl, pour Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    74 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Fente, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneurs rapides, pour Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 5 ST
       231,00 €
  • Fente, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneurs rapides, pour Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Fente, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneurs rapides, pour Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 g
    1 * 10 g
  • Sans division, col de cygne double, pour échantillons actifs et traces jusqu'à 4 µl, pour Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    74
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
  • Sans division, col de cygne double, pour échantillons actifs et traces jusqu'à 4 µl, pour Varian 1075/1077
    6,3
    4,0 mm
    74 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
  • Fente, avec fritte en verre, utilisation universelle pour Varian 1177
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 277,00 €
    277,00 €
    1 * 5 ST
       277,00 €
Revêtements pour GC Shimadzu
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø ext.
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Fente/splitless, Siltek, avec laine, utilisation universelle pour les analyses les plus courantes
    5,0 mm
    3,5 mm
    95 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Avec/Sans division, Siltek, avec laine, utilisation universelle pour les analyses les plus courantes
    5,0 mm
    3,5 mm
    95 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 318,00 €
    318,00 €
    1 * 5 ST
       318,00 €
  • Avec/Sans division, avec laine, utilisation universelle pour analyses les plus courantes
    5,0 mm
    3,5 mm
    95 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 179,00 €
    179,00 €
    1 * 5 ST
       179,00 €
  • Fente, universelle pour les analyses les plus courantes
    5,0 mm
    3,5 mm
    99 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 171,00 €
    171,00 €
    1 * 5 ST
       171,00 €
Revêtements pour GC Perkin-Elmer
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø ext.
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Sans division, pour échantillons traces
    5,0 mm
    2,0 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST
  • Diviseur de cupule, composés MW élevés et faibles
    5,0 mm
    3,5 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Splitless, pour échantillons traces
    5,0 mm
    2,0 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Diviseur de déflecteur, utilisation universelle pour les analyses les plus courantes
    6,2 mm
    1,0 mm
    92,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Diviseur de cupule, composés MW élevés et faibles
    5,0 mm
    3,5 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
  • Uniliner Auto SYS à partie supérieure ouverte avec laine désactivée pour échantillons traces, sales et actifs, hautes récupération et linéarité
    6,2 mm
    4,0 mm
    92,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 362,00 €
    362,00 €
    1 * 5 ST
       362,00 €
  • Uniliner en tire-bouchon Auto SYS pour échantillons traces, sales et MW élevés actifs, haute linéarité
    6,2 mm
    4,0 mm
    92,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 449,00 €
    449,00 €
    1 * 5 ST
       449,00 €
  • Sans division Auto SYS, headspace, purge et trappe
    6,2 mm
    1,0 mm
    92,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 5 ST
       236,00 €
  • Uniliner Auto SYS percé (trou à proximité de la partie inférieure) pour échantillons traces et actifs, hautes récupération et linéarité
    6,2 mm
    4,0 mm
    92,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Uniliner Auto SYS percé (trou à proximité de la partie inférieure) pour échantillons traces et actifs, hautes récupération et linéarité
    6,2 mm
    4,0 mm
    92,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
Revêtements pour GC Thermo Scientific
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø ext.
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Splitless, Siltek, pour échantillons traces, pour Trace™, 8000, 8000 TOP et Focus SSL
    8,0 mm
    3,0 mm
    105 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Sans division, Siltek, pour échantillons traces, pour Trace™, 8000, 8000 TOP et Focus SSL
    8,0 mm
    3,0 mm
    105 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 5 ST
       349,00 €
  • Sans division, pour échantillons traces, pour Trace™, 8000, 8000 TOP et Focus SSL
    8,0 mm
    3,0 mm
    105 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 257,00 €
    257,00 €
    1 * 5 ST
       257,00 €
  • Sans division, pour échantillons traces, pour Trace™, 8000, 8000 TOP et Focus SSL
    8,0 mm
    5,0 mm
    105 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 249,00 €
    249,00 €
    1 * 5 ST
       249,00 €
  • Revêtement sans division de précision avec laine désactivée pour échantillons sales et échantillons traces
    8,0 mm
    5,0 mm
    105 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 300,00 €
    300,00 €
    1 * 5 ST
       300,00 €