ContactUsLinkComponent
Poly-spoon, with hollow handle
Poly-spoon, with hollow handle
N° de catalogue HAMMHSN179-19
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
undefined
Poly-spoon, with hollow handle
N° de catalogue HAMMHSN179-19
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Spécifications
  • Désignation:
    One spoon end, one spatula end, with hollow handle (Ø 8 mm)
  • Longueur:
    190 mm
  • Seq:
    09
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Poly-spoon made of stainless-steel.
  • Double-ended: One spoon and one spatula end