Micro spoons, double-ended, Wironit steel
N° de catalogue HAMMHWN100-15
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Spécifications
- Désignation:Micro spoon, two ends, one micro spoon end (5×7 mm) and one rounded spatula end (8×33 mm)
- Longueur:150 mm
- Seq:02
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Double-ended micro spoon made of Wironit steel (stainless steel 18/12 with 18 % chrome and 10 to 12 % nickel).