Microscopy scissors
Microscopy scissors
Angled, sharp/sharp, 115 mm
N° de catalogue HAMML-HSB019-11
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
N° de catalogue HAMML-HSB019-11
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Microscopy scissors
Angled, sharp/sharp, 115 mm
Prix
94,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sharp microscopy scissors made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Angled, sharp/sharp
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    05