Flow controllers, Veriflo
Fournisseur:   Restek
Flow controllers, Veriflo
Fournisseur:  Restek
Certificats
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
25 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Matière
    Débit maximal
    Désignation
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • Acier inoxydable
    Flow controller, without orifice
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 350,00 €
    1 350,00 €
    1 * 1 ST
       1 350,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    Flow controller, without orifice
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 490,00 €
    1 490,00 €
    1 * 1 ST
       1 490,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    0,5 – 2,0 ml/min
    Flow controller
    0,02 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 620,00 €
    1 620,00 €
    1 * 1 ST
       1 620,00 €
  • Acier inoxydable
    2 – 4 ml/min
    Flow controller
    0,03 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 280,00 €
    1 280,00 €
    1 * 1 ST
       1 280,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    2 – 4 ml/min
    Flow controller
    0,03 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 650,00 €
    1 650,00 €
    1 * 1 ST
       1 650,00 €
  • Acier inoxydable
    4 – 8 ml/min
    Flow controller
    0,041 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 400,00 €
    1 400,00 €
    1 * 1 ST
       1 400,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    4 – 8 ml/min
    Flow controller
    0,041 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 650,00 €
    1 650,00 €
    1 * 1 ST
       1 650,00 €
  • Acier inoxydable
    8 – 15 ml/min
    Flow controller
    0,051 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 370,00 €
    1 370,00 €
    1 * 1 ST
       1 370,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    8 – 15 ml/min
    Flow controller
    0,051 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 650,00 €
    1 650,00 €
    1 * 1 ST
       1 650,00 €
  • Acier inoxydable
    15 – 30 ml/min
    Flow controller
    0,076 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 370,00 €
    1 370,00 €
    1 * 1 ST
       1 370,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    15 – 30 ml/min
    Flow controller
    0,076 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 650,00 €
    1 650,00 €
    1 * 1 ST
       1 650,00 €
  • Acier inoxydable
    30 – 80 ml/min
    Flow controller
    0,152 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 370,00 €
    1 370,00 €
    1 * 1 ST
       1 370,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    30 – 80 ml/min
    Flow controller
    0,152 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 650,00 €
    1 650,00 €
    1 * 1 ST
       1 650,00 €
Replacement orifices
Informations sur le produit
  • Matière
    Débit maximal
    Désignation
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • Acier inoxydable
    0,5 – 2 ml/min
    Replacement orifice
    0,02 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    0,5 – 2 ml/min
    Replacement orifice
    0,02 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 340,00 €
    340,00 €
    1 * 1 ST
       340,00 €
  • Acier inoxydable
    2 – 4 ml/min
    Replacement orifice
    0,03 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    2 – 4 ml/min
    Replacement orifice
    0,03 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 340,00 €
    340,00 €
    1 * 1 ST
       340,00 €
  • Acier inoxydable
    4 – 8 ml/min
    Replacement orifice
    0,041 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    4 – 8 ml/min
    Replacement orifice
    0,041 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 340,00 €
    340,00 €
    1 * 1 ST
       340,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    8 – 15 ml/min
    Replacement orifice
    0,051 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 340,00 €
    340,00 €
    1 * 1 ST
       340,00 €
  • Acier inoxydable
    8 – 15 ml/min
    Replacement orifice
    0,051 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    15 – 30 ml/min
    Replacement orifice
    0,076 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 340,00 €
    340,00 €
    1 * 1 ST
       340,00 €
  • Acier inoxydable
    15 – 30 ml/min
    Replacement orifice
    0,076 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €
  • Acier inoxydable traité Siltek®
    30 – 80 ml/min
    Replacement orifice
    0,152 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 340,00 €
    340,00 €
    1 * 1 ST
       340,00 €
  • Acier inoxydable
    30 – 80 ml/min
    Replacement orifice
    0,152 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €