ContactUsLinkComponent
Ferrules for Shimadzu 17A GCs
Ferrules for Shimadzu 17A GCs
N° de catalogue REST21121
Fournisseur:  Restek
undefined
Ferrules for Shimadzu 17A GCs
N° de catalogue REST21121
Fournisseur:  Restek
Spécifications
  • Désignation:
    Graphite ferrules, 5 mm
  • Cdt:
    10
Spécifications
À propos de cet article
Ferrules with graphite construction for use with packed columns.