Programmable time switch
Programmable time switch
Programmable time switch, 60×75×125 mm
N° de catalogue MOIN8006SN
Fournisseur:   MOINEAU
Programmable time switch
N° de catalogue MOIN8006SN
Fournisseur:  MOINEAU
Programmable time switch
Programmable time switch
Programmable time switch, 60×75×125 mm
Prix
65,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Time switch for 7-day programming.
  • Memory: 10 programs (daily/weekly)
  • Adjustable: ±1 minute/12 hours/24 hours
  • Switching capacity: 16 A
  • Power supply: 230 VAC
  • Batteries: 2×LR44
Weight: 170 g.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Programmable time switch
  • l×p×h:
    60×75×125 mm