Nile red solution dans le DMSO
50 µl, 1
N° de catalogue CAYM600055-1
Irritant
Fournisseur:   Cayman Chemical
Nile red solution dans le DMSO
N° de catalogue CAYM600055-1
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  7385-67-3
Nile red solution dans le DMSO
50 µl, 1
Numéro CAS:  7385-67-3
Prix
222,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cell-based working solution prepared by dilution of the Nile red stock solution 1:1000 in the assay buffer.
  • Mix to make sure no particles or flakes remain
  • Tested and formulated for lipid droplets fluorescence assay kits
Designed for applications in angiogenesis, apoptosis and cancer research.
 : Not perform as described if used with other assay reagents or protocols − Not for human or veterinary use.
Synonymes:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • Numéro CAS:7385-67-3
  • Formule:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00011639
  • Poids moléculaire:318.38 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Info cdt:
    50 µl