Analytical mill, A 10 basic
Analytical mill, A 10 basic
A 10 basic
N° de catalogue 412-0304
Fournisseur:   IKA
Analytical mill, A 10 basic
N° de catalogue 412-0304
Fournisseur:  IKA
Analytical mill, A 10 basic
Analytical mill, A 10 basic
A 10 basic
Prix
2 380,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in the grinding chamber- tough, oily and aqueous samples can also be grinded. Easily exchangeable beater/cutter for a variety of applications.
  • Counter- displays grinding time and error code
  • Digital timer with interval function, integrated cooling connections
  • Brushless motor for long service life and low noise level
  • Bayonet lock for lid to enable simple and safe locking
The mill starts only when the lid is closed and can be opened at standstill. A quick stop feature further increases the safety of the user.
Spécifications
  • Désignation:
    A 10 basic
  • Seq:
    01
  • Poids:
    3 kg
  • Matériau de la chambre de broyage:
    Stainless steel 1.4301
  • L×P×H:
    130×145×250 mm
  • Granulométrie initiale max.:
    6 mm
  • Puissance d'entrée/sortie du moteur:
    500/400 W
  • Protection de surcharge:
    Yes
  • Volume utile:
    50 ml
  • Modèle:
    A 10 basic
  • Cat. No.:
    412-0304
  • Vitesse périphérique:
    63 m/s
  • Vitesse:
    22 000 min⁻¹ fixed
  • Durée de fonctionnement Marche/Arrêt:
    10 min
  • Consommation:
    500 W
  • Affichage de la vitesse:
    OLED, multilingual
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25001162
    A 10.2 Star shaped cutter
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 180,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20102324
    Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 41,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25001680
    A 10.1 Stainless steel cutter
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 64,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25001664
    A 10.4 Grinding chamber reduction
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 138,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25001161
    A 10.3 Hard metal cutter
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 341,00 €