Stirring rods
Stirring rods
Stirring rod, width 3 mm, Plastique, 2,5 mm
N° de catalogue HECH42067001
Stirring rods
N° de catalogue HECH42067001
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rod, width 3 mm, Plastique, 2,5 mm
Prix
43,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø:
    2,5 mm
  • Désignation:
    Stirring rod, width 3 mm
  • Matière:
    Plastique