Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Bandelette test Nitrate 0 - 500mg/l
Bandelette test Nitrite 0 - 80 mg/l, 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500
0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80, 100
N° de catalogue 85439.601
Fournisseur:   VWR Chemicals
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
N° de catalogue 85439.601
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Bandelette test Nitrate 0 - 500mg/l
Bandelette test Nitrite 0 - 80 mg/l, 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500
0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80, 100
Numéro CAS:  
Prix
31,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Un kit prêt à l'emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.
  • Rapide et pratique
  • Facile à manier
Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes.
Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l'aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.
Emballage: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100
  • Désignation:
    Bandelette test Nitrate 0 - 500mg/l<br />Bandelette test Nitrite 0 - 80 mg/l
  • Plage de mesure:
    0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500<br />0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80