Protein A detection ELISA kit
N° de catalogue BIRBORB54802-1
Fournisseur: Biorbyt
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Type de test:Sandwich
- ELISA conjugué:HRP
- Format:Pre-coated
- Cible:Staphylococcal Protein A (SpA)
- Désignation:Protein A Detection Kit
- Tests par set:8×12 microtitre strips
Spécifications
À propos de cet article
Protein A detection ELISA kit is an assay detection and miscellaneous reagent.