Testeur de pH, Eutech™ Expert pH
Testeur de pH étanche, Eutech™ Expert pH
663-0308
: EUTECH
Ce testeur de pH de poche étanche est idéal pour effectuer rapidement des mesures du pH dans différents domaines et applications : jardinage hydroponique, aquaculture, agriculture, piscines, établissements scolaires, tours de réfrigération, contrôle de l'environnement, traitement de l'eau et agroalimentaire.
- Affichage numérique à double ligne et 4 chiffres facile à lire, fonctionnant sur batterie, prêt à l'emploi, et indicateurs d'étalonnage
- Affichage simultané des valeurs de pH et de température
- Compensation automatique de la température ; reconnaissance et étalonnage automatiques des tampons
- Instructions de fonctionnement multilingues
- Pavé numérique mis à niveau avec interface intuitive
- Bouchon symétrique étanche avec un repère de remplissage et une base stable, plus large
: Livré avec quatre piles et un capteur à jonction unique non remplaçable.
: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
- Désignation:Testeur de pH étanche, Eutech™ Expert pH
- pH - Gamme:0,0 - 14,0
- Alimentation:Quatre piles (A76 ou LR44)
- Compensation de température:Automatique
- Gamme de température:0...+50,0 °C
- L×P×H:170×45×30 mm
- pH - Résolution:0,1
- Précision - pH:±0,1
- Modèle:Eutech™ Expert pH
- Cat. No.:663-0308
- Exactitude de la températue:±0,5 °C + 1 chiffre le moins significatif
- pH - Étalonnage:Jusqu'à 3 points
- Détermination dela température:0,1 °C
- Conformités:IP 67