ContactUsLinkComponent
Papiers filtres quantitatifs, grades sans cendres, grade 44, Whatman™
undefined
Papiers filtres quantitatifs, grades sans cendres, grade 44, Whatman™
  • Catalog No:
  • 512-0335
  • 512-0334
  • 512-0336
  • 512-0656
  • 512-0332
  • 512-0331
  • 512-0333
  • N°:
  • 44
  • 44
  • 44
  • 44
  • 44
  • 44
  • 44
  • Poids:
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • Épaisseur:
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • 176 µm
  • Rétention de particules:
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • Vitesse de filtration:
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • 995 s (Herzberg)
  • Teneur en cendre:
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • Débit d'air:
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
  • 56 s/100 ml/6,5 cm²
Frequently Bought Together