Section lifter, flexible
150 mm, 50 mm, 20 mm
N° de catalogue BOCH3537
Fournisseur:   BOCHEM
Section lifter, flexible
N° de catalogue BOCH3537
Fournisseur:  BOCHEM
Section lifter, flexible
Section lifter, flexible
150 mm, 50 mm, 20 mm
Prix
5,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Section lifter with flexible stainless steel blade and wooden handle.
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    20 mm
  • Longueur de lame:
    50 mm