Double spatula
350 mm, 85 mm, 16 mm
N° de catalogue 231-2120
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Double spatulas made of stainless steel.
Spécifications
- Longueur:350 mm
- Largeur de la lame:16 mm
- Longueur de lame:85 mm