FGF4 (from E. coli)
Marketsource
Fournisseur: Biorbyt
À propos de cet article
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Documents
orb107712
Fiche technique
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- BIRBORB107712-5
- BIRBORB107712-25
- Nom de la protéine/du peptide:
- FGF4
- FGF4
- Source:
- E. coli
- E. coli
- Conditions de stockage:
- Store at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.
- Store at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.
- Tested applications:
- SDS-PAGE , HPLC
- SDS-PAGE , HPLC
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- CdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :Marketsource
Plus
Specifications
Cat. No.BIRBORB107712-5Nom de la protéine/du peptideFGF4SourceE. coliConditions de stockageStore at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.Tested applicationsSDS-PAGE , HPLCMarketsource - Spécifications :Marketsource
Plus
Specifications
Cat. No.BIRBORB107712-25Nom de la protéine/du peptideFGF4SourceE. coliConditions de stockageStore at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.Tested applicationsSDS-PAGE , HPLCMarketsource
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



