Redox standards
Redox standards
475±5 mV ORP buffer, 250 ml
N° de catalogue HAMI238322
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
Redox standards
N° de catalogue HAMI238322
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Numéro CAS:  
Redox standards
475±5 mV ORP buffer, 250 ml
Numéro CAS:  
Prix
33,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 ml
  • Désignation:
    475±5 mV ORP buffer