ORP electrode
ORP electrode, mV ± 2000, GE 105-BNC, BNC, 1 m cable, 3 mol/l KCl, 0...+80 °C, 12×120 mm
N° de catalogue GRSG607798
Fournisseur:   Greisinger
ORP electrode
N° de catalogue GRSG607798
Fournisseur:  Greisinger
ORP electrode
ORP electrode
ORP electrode, mV ± 2000, GE 105-BNC, BNC, 1 m cable, 3 mol/l KCl, 0...+80 °C, 12×120 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Redox electrode with BNC plug.
Spécifications
  • Connexion:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    GE 105-BNC
  • Désignation:
    ORP electrode, mV ± 2000
  • Électrolyte:
    3 mol/l KCl
  • Température:
    0...+80 °C