Blouse d'isolation
blanc
N° de catalogue HOIT110412
Blouse d'isolation
N° de catalogue HOIT110412
Blouse d'isolation
Blouse d'isolation
blanc
Prix
142,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Blouse longue en PP doux.
  • Poignets élastiques
  • Attaches extralongues à la taille et au cou
  • Degré médical de répulsion (résistante à l'alcool, au sang, à l'huile), antistatique
  • Ne libère ni poussière, ni particules
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Cat. No.:
    HOIT110412
  • Anti-statique:
    +
  • Type de fermeture:
    Avec fermeture dans le dos
  • Applications des tenues:
    Médical|Clinique
  • Genre:
    Unisex