Internal reducing union, zero dead volume, Valco®
Internal reducing union, zero dead volume, Valco®
Fournisseur:   Restek
Internal reducing union, zero dead volume, Valco®
Fournisseur:  Restek
Certificats
Internal reducing union, zero dead volume, Valco®
Internal reducing union, zero dead volume, Valco®
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Internal reducing union used to connect two sizes of tubing, using zero-dead-volume fittings on each end. Suitable for 1,6 to 3,2 mm OD tubing.
Livraison: Supplied with stainless steel ferrules.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Ø trou
    Disponibilité
    Prix
  • Internal reducing union
    Acier inoxydable
    0,25 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 95,00 €
    95,00 €
    1 * 1 ST
       95,00 €
  • Internal reducing union
    Acier inoxydable
    0,75 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 132,00 €
    132,00 €
    1 * 1 ST
       132,00 €
  • Internal reducing union
    Acier inoxydable
    1,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 72,80 €
    72,80 €
    1 * 1 ST
       72,80 €
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information