Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex shaker, Vortex 2
  IKAA25000258
 :   IKA
Vortex mixer, VORTEX 2
  IKAA25000258
 :  IKA
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex shaker, Vortex 2
309,00 €
1 * 1 ST
Vortex shaker with sturdy metal die cast housing. Suitable for continuous operation (low heat due to ventilation of motor).
  • Stable operation at high speeds due to silicon feet
  • Infinitely adjustable speed range
  • Temperature range 5 to 40 °C
  • Various applications are possible because of 3 interchangeable attachments and 7 inserts
  • Touch function
 : IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Supplied without accessories. A range of attachments is available, these must be ordered separately.
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
  • Désignation:
    Vortex shaker, Vortex 2
  • Capacité max.:
    0,4 kg
  • Cat. No.:
    IKAA25000258
  • Poids:
    3,9 kg
  • Orbit:
    4 mm
  • Gamme de vitesse:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
    Orbital
  • L×P×H:
    120×138×140 mm
  • Modèle:
    Vortex 2
  • Puissance du moteur:
    39 W
  • Minuterie:
    -
Accessories
  •  
    Désignation
    Pour
  • 412-0103
    Portoir pour 18 tubes Ø 10 mm**
    Mode continu
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Mode continu
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 412-0100
    Support 1 main rond Ø 88 mm, intérieur caoutchouté
    Mode continu ou au toucher
    1 * 1 ST - 31,50 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 412-0107
    Support pour 1 erlenmeyer de 100 à 250 ml**
    Mode continu
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 412-0106
    Portoir pour 8 tubes Ø 20 mm**
    Mode continu
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 412-0101
    Support universel Ø 150 mm, intérieur caoutchouté
    Mode continu
    1 * 1 ST - 35,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2748
    Accessoire standard
    Mode tactile ou continu
    1 * 1 ST - 14,80 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 412-0105
    Portoir pour 8 tubes Ø 16 mm**
    Mode continu
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 412-0104
    Portoir pour 12 tubes Ø 12 mm**
    Mode continu
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 412-0102
    Support pour 54 microtubes à centrifuger, 1,5/2,0 ml**
    Mode continu
    1 * 1 ST - 81,50 €