ContactUsLinkComponent
Alginate spatula
Alginate spatula
Catalogus # HAMMHWN271-21
Leverancier:  HAMMACHER KARL
undefined
Alginate spatula
Catalogus # HAMMHWN271-21
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Specificaties
  • Longueur:
    210 mm
  • Seq:
    07
  • Largeur de la lame:
    30 mm
  • Cdt:
    1
Specificaties
Over dit artikel
Alginate spatula with wooden handle and blade made of WIRONIT steel.