Qualitative filter papers, standard grades, grade 597L, Whatman™
N° de catalogue WHAT10312070
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Spécifications
- N°:597L
- Rétention de particules:7 µm
- Seq:01
- Taille:40 mm × 100 m
- Épaisseur:180 µm
- Poids:82 g/m²
- Vitesse de filtration:170 s (Herzberg)
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
These are cellulose qualitative filter papers with low fat content.