Air diverter for Agilent GCs
N° de catalogue REST22076
Fournisseur: Restek
Spécifications
- Désignation:Air diverter for Agilent 5890/6890/7890 GCs
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
This air diverter diverts GC exhaust heat up and away from the lab bench.
- Easy to install and no tools required
- Compatible with 10,16 cm flexible metal dryer hose