O-rings, graphite
O-rings, graphite
Fournisseur:   Restek
O-rings, graphite
Fournisseur:  Restek
Certificats
O-rings, graphite
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These O-rings are made of graphite. Ideal for Bruker/Varian 1177 injectors.
  • Maximum operating temperature 450 °C
  • Can used with split or splitless liners
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • O-rings for split liners, I.Ø: 6,35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 86,20 €
    86,20 €
    1 * 10 ST
       86,20 €
  • O-rings for split liners, I.Ø: 6,35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 361,00 €
    361,00 €
    1 * 50 ST
       361,00 €
  • O-rings for splitless liners, I.Ø: 6,50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 86,20 €
    86,20 €
    1 * 10 ST
       86,20 €
  • O-rings for splitless liners, I.Ø: 6,50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 361,00 €
    361,00 €
    1 * 50 ST
       361,00 €