Digital stopwatch, Profil 25
Digital stopwatch, 10 h, 1/100 s, noir, 61×28×82 mm
N° de catalogue HANH225.1721-00
Fournisseur: HANHART
Aller à :
Product Details & Documents
Basic function stopwatch with two-button operation.
- Display range: 9 hours, 59 minutes, 59,99 seconds
- Measuring range: 1/100 seconds
- Start/Stop/Reset – Addition/Split/Lap
- Time of day
- 25 memories: 25 split times and 25 lap times
- Function window for Split, Lap and normal times
- Robust, water-protected ABS case and a clearly readable LCD display
Weight: 90 g
Livraison: Supplied with protective pouch, cord and battery (AA, 1,5 V).
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Couleur:noir
- Désignation:Digital stopwatch, 10 h, 1/100 s
- l×p×h:61×28×82 mm