ContactUsLinkComponent
FID/NPD capillary adapter fitting
FID/NPD capillary adapter fitting
N° de catalogue REST22077
Fournisseur:  Restek
undefined
FID/NPD capillary adapter fitting
N° de catalogue REST22077
Fournisseur:  Restek
Spécifications
  • Désignation:
    FID/NPD capillary adapter fitting, high-quality stainless steel, for Agilent 5890/6850/6890 GC's
  • Cdt:
    1