ContactUsLinkComponent
Dichlorométhane (DCM) stabilisé, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Dichlorométhane (DCM) stabilisé, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
N° de catalogue 85658.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Dichlorométhane (DCM) stabilisé, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
N° de catalogue 85658.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de dichlorométhane (DCM) pour la GC
Spécifications
À propos de cet article
Étalon de référence secondaire de solvant dans la GC, pour diverses applications chromatographiques et analytiques.
  • Pureté et profil spécifique d'impureté déterminés par CG-MS, et documentés dans le certificat d'analyse
  • Données de traçabilité remontant à la charge spécifique correspondante de l'étalon primaire
  • Entièrement synthétique et pur à plus de 99,9 % par GC-FID
Stabilisé à l'amylène.