Panneau de signalisation suspendu sur site
Catalog # 116-0071
Supplier: Rubbermaid Commercial Products
Specifications
- Désignation:Panneau suspendu de sécurité du site 'Clodes for Cleaning', multilingue, jaune
- Dimensions:63,5×2,5×33 cm
- Matière:Aluminium
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Specifications
About this item
Moyen de protection contre les blessures dues à des chutes, jaune.
- Action de torsion visant à sécuriser le pôle (extension max. de 112 cm)
- Matériaux durables pour une longue durée de vie
- Signalisation souple et pliable pour une plus grande facilité d'utilisation et stockage
- Messages d'avertissement multilingues « Fermé pour nettoyage » (anglais/espagnol d'un côté - français/anglais de l'autre côté)
- Extension max. de 112 cm pour une adaptation à toutes les portes de locaux commerciaux