Dichlorométhane stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative
N° de catalogue 84534.550
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Fut métallique
- Cdt:189 L
- Seq:5507
Spécifications
À propos de cet article
:
:84.93 g/mol
Index Merck:12,06140
Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–95 °C
Densité:1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
:stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 20 ppm
REACH:01-2119480404-41
:GHS08
:GHS07
Numéro CAS:75-09-2
Formule:CH₂Cl₂
Numéro MDL:MFCD00000881