ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide chlorhydrique 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM solution volumétrique
  307902.400
 :  
undefined
Acide chlorhydrique 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM solution volumétrique
  307902.400
 :  
  • Type de conditionnement:
    Cubitainer
  • Cdt:
    10 L
  • Seq:
    5214
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0,07126 - 0,07154 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
 :
 :1,000 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :0
 :8,III
 :36.46 g/mol
 :1789
 :GHS05
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324