<i>Clostridium difficile</i> toxoid A
Clostridium difficile toxoid A
Clostridium difficile toxoid A, 50 µg, 50 µG
N° de catalogue ENZOBMLG1450050
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
<i>Clostridium difficile</i> toxoid A
N° de catalogue ENZOBMLG1450050
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Clostridium difficile toxoid A
Clostridium difficile toxoid A, 50 µg, 50 µG
Numéro CAS:  
Prix
530,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Clostridium difficile toxoid A from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high potency toxin applicable to ELISA, antibody capture, cytotoxicity studies, immunogen and LINE assay.
  • Minimal lot-to-lot variation
  • Inactivated by formaldehyde
  • Lyophilised for ease of handling and long term stability
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    50 µG
  • Désignation:
    Clostridium difficile toxoid A, 50 µg
Spécifications