ContactUsLinkComponent
Anti-Hepatocyte Specific Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: OCH1E5]
Anti-Hepatocyte Specific Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: OCH1E5]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-Hepatocyte Specific Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: OCH1E5]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC040671-100
  • BNC040671-500
  • Nom de l'antigène:
  • Hepatocyte Specific
  • Hepatocyte Specific
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Clone:
  • Clone OCH1E5
  • Clone OCH1E5
  • Réactivité:
  • Human, Dog
  • Human, Dog
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Concentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Storage buffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide