ContactUsLinkComponent
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
N° de catalogue BOSSBS-0412R-FITC
Fournisseur:  Bioss
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
N° de catalogue BOSSBS-0412R-FITC
Fournisseur:  Bioss
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Matrix Metalloproteinase 2
  • Symbole de l'antigène:
    MMP2
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Adsorption croisée:
    No
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    4313
  • Synonymes antigène:
    MMP-2|72 kDa gelatinase|matrix metalloproteinase-2|collagenase type IV-A|neutrophil gelatinase|gelatinase A|matrix metalloproteinase-II|72 kDa type IV collagenase
  • Storage buffer:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
  • Température de stockage:
    Store at 4 °C for 12 months
  • Concentration:
    1 ug/ul
  • Température de transport:
    4 °C
  • Immunogène:
    20-70/476
  • Purification:
    Purified by Protein A
  • Taille:
    100 μL
  • Cdt:
    100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat