ContactUsLinkComponent
Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: C33/68]
Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: C33/68]
Fournisseur:  Biotium
Certificats
Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: C33/68]
Fournisseur:  Biotium
Spécifications
  • Catalog No:
  • BNC940068-100
  • BNC940068-500
  • Symbole de l'antigène:
  • CD33
  • CD33
  • Synonymes antigène:
  • gp67|Sialic acid-binding Ig-like lectin 3 (SIGLEC3)|My9|Myeloid cell surface antigen CD33|p67
  • gp67|Sialic acid-binding Ig-like lectin 3 (SIGLEC3)|My9|Myeloid cell surface antigen CD33|p67
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Clone:
  • Clone C33/68
  • Clone C33/68
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 83731
  • 83731
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Concentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Storage buffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide