Capillary columns, MXT®-1301
Capillary columns, MXT®-1301
Fournisseur:   Restek
Capillary columns, MXT®-1301
Fournisseur:  Restek
Certificats
Capillary columns, MXT®-1301
Capillary columns, MXT®-1301
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
MXT®-1301 Siltek®-treated stainless steel columns are general purpose columns for residual solvents, alcohols, oxygenates, and volatile organic compounds.
  • Low to midpolarity phase; Crossbond® cyanopropylphenyl dimethyl polysiloxane
  • Temperature range -20 to 280 °C
  • Equivalent to USP G43 phase
Coil diameter: 114,3 mm
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Épaisseur du film
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Capillaire
    MXT®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 626,00 €
    626,00 €
    1 * 1 ST
       626,00 €
  • Capillaire
    MXT®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 080,00 €
    1 080,00 €
    1 * 1 ST
       1 080,00 €
  • Capillaire
    MXT®-1301
    3,00 µm
    0,53 mm
    60 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 710,00 €
    1 710,00 €
    1 * 1 ST
       1 710,00 €