Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols
Catalog # ICNA0219518690
Supplier: MP Biomedicals
CAS Number:
Specifications
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
Specification Test Results
- Identity Test:Passes
Specification Test Results
About this item
:
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
MDL Number:MFCD00132625