0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Spectinomycin sulphate
Spectinomycin sulphate ≥98%, en poudre
Spectinomycin sulphate ≥98%, en poudre
Spectinomycin sulphate ≥98%, en poudre
ICNA0215899302
:
MP Biomedicals
:
Spectinomycin sulphate ≥98%, en poudre
ICNA0215899302
:
MP Biomedicals
:
Cdt:
2 g
Seq:
3107
:
:
430.43 g/mol
:
23312-56-3
:
C₁₄H₂₄N₂O₇·H₂SO₄
:
MFCD00270185