1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1104-22-9
:
Formule:C₂₅H₂₉Cl₃N₂
Numéro MDL:MFCD00058199
:463.87 g/mol
Frequently Bought Together