ContactUsLinkComponent
Macerozyme, MP Biomedicals
Macerozyme, MP Biomedicals
N° de catalogue ICNA0215234010
Fournisseur:  MP Biomedicals
Numéro CAS:  
Macerozyme, MP Biomedicals
N° de catalogue ICNA0215234010
Fournisseur:  MP Biomedicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    10 KU
  • Formulaire:
    Powder
  • Nom de l'enzyme:
    Macerozyme
Spécifications
À propos de cet article
The amount of macerating activity on potato tuber disks as determined by weight loss at 40 °C, pH 5,0.
  • Readily soluble in water.