Bleu alcian 8GX, poudre bleu foncé
N° de catalogue ICNA0215262425
Fournisseur: MP Biomedicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 g
- Seq:3308
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identity Test:Passes
- UV/VIS: λmax (water):620 - 630 nm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:1298.86 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:75881-23-1
Formule:C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Numéro MDL:MFCD00010720