Acide 4-aminobenzoïque, poudre blanche
N° de catalogue ICNA0210256980
Fournisseur: MP Biomedicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Spécifications
À propos de cet article
:
:137.14 g/mol
Densité:1.374 g/mL (25 °C) (lit.)
Numéro CAS:150-13-0
Formule:C₇H₇NO₂
Numéro MDL:MFCD00007894