0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tests
Tests ELISA
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
N° de catalogue BIRBORB79219-96
Fournisseur:
Biorbyt
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
N° de catalogue BIRBORB79219-96
Fournisseur:
Biorbyt
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
96
Primary antibody reactivity:
Mouse
Désignation:
Mouse ANGPTL3 ELISA Kit
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Documentation
Détails du produit
Documentation