ContactUsLinkComponent
Wood moisture meter, mini LIGNO smart
Wood moisture meter, mini LIGNO smart
N° de catalogue SIMELI0005
Fournisseur:  Industrial Physics
undefined
Wood moisture meter, mini LIGNO smart
N° de catalogue SIMELI0005
Fournisseur:  Industrial Physics
Spécifications
  • Modèle:
    mini LIGNO smart
  • Désignation:
    Wood moisture meter
  • Exigence électrique:
    9 V battery
  • Sonde de température:
    20 °C
  • Affichage:
    LCD
  • Plage d'humidité:
    6 - 75 %
  • Poids:
    138 g
  • L×P×H:
    129×63×27,5 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
mini LIGNO smart is a wood moisture meter that offers the freely selectable choice between up to 16 different species of wood or building materials with a reference scale.
  • Pocket size format
  • Individually tuned to the user settings
  • Suitable for use in all areas
Livraison: Supplied in a pouch with 5,5 mm and 9 mm pins.