ContactUsLinkComponent
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% en solution aqueuse, Liqui-Gel™
  ICNA04800804
 :  
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% en solution aqueuse, Liqui-Gel™
  ICNA04800804
 :  
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
  • Form:
    Clear, Colorless solution
  • Storage:
    Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
  • Feed Ratio:
    37:5:1
 :
 :79-06-1
 :MFCD00080848